1.50431
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonim(y):
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3µm) Hibar® RT 125-4
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm), L × I.D. 125 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC column
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
17% Carbon loading
Parametry
400 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
12.5 cm × 4 mm
powierzchnia
330 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å pore size
Zakres roboczy pH
1.5-10.5
metoda separacji
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Komentarz do analizy
Theoretical Plates (N/m) (Anthracene): ≥ 120000
Symmetry (Anthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Anthracene): 4.0 - 6.0