In reference to the Purospher® STAR RP-18 end capped LiChroCART columns, the first number is the column length in millimeters and the second number is the column's inner diameter in millimeters. Thus, 55-4 indicates 55 mm in length by 4 mm I.D. while 55-2 is 55 mm in length by 2 mm I.D. This designation is consistent throughout this product line.
1.50231
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 55 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonim(y):
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) LiChroCART™ 55-4
Wybierz wielkość
5370,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5370,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm), L × I.D. 55 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
17% Carbon loading
Parametry
250 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
5.5 cm × 4 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å pore size
Zakres roboczy pH
1.5-10.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Komentarz do analizy
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 130000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): ≤ 12.0
Informacje prawne
produkt powiązany
Klienci oglądali również te produkty
-
cual es la diferencia entre Purospher Star RP-18 encapped (3 µm) Lichrocart 55-4 y 55-2? Que indica en número despues del guion en 55-4 y 55-2?