Kluczowe dokumenty
1.50332
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, Hibar® RT HPLC Column
Synonim(y):
TM=["LiChrosorb"] Kolumna HPLC C8
Wybierz wielkość
1 UNIT
3990,00 zł
3990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 UNIT
3990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
3990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
2187 RP-8 (5 µm) 9929 RT 250-4, suitable for HPLC, Superspher®
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
LiChrosorb®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Superspher®
Parametry
400 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 4 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
HPLC column Superspher®
LiChrosorb® RP-8 is a reliable irregular shaped silica gel carriers with reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds.This sorbent is packed into a Hibar 250-4 HPLC column. For mounting of a LiChroCART 4-4 guard column, the guard column holder 1.51487 has to be used.
Komentarz do analizy
Pressure: ≤ 90 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 55000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 0.5 - 1.5
Informacje prawne
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany