Wybierz wielkość
331,00 zł
331,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
description
For cultivation & isolation of fastidious bacteria, yeasts, and fungi
Quality Level
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
single packed of 6 bottles
bottle capacity
500 mL
bottle filling volume
400 mL
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Application
Features and Benefits
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1463750006 | 04027269266950 |