Kluczowe dokumenty
1.50141
Supelco
Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART Guard-cartridge
Synonim(y):
9579 RP-18 (5 µm) LiChroCART 4-4
Wybierz wielkość
10 UNITS
2470,00 zł
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 UNITS
2470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Purospher® RP-18 (5 µm), L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART Guard-cartridge
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
10 pak of
zakres etykietowania
18.5% Carbon loading
Parametry
250 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
0.4 cm × 4 mm
powierzchnia
500 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Kolumna ochronna HPLC
Informacje prawne
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany