1.50032-M
Purospher®STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonim(y):
9579 STAR RP-8 endcapped (5µm) LiChroCART™ 250-4.6
Wybierz wielkość
4020,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4020,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
11.2% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
330 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å pore size
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- Good suitability for LC-MS applications
Komentarz do analizy
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 85000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 1.0