Kluczowe dokumenty
14-789-M
Sigma-Aldrich
PI 3-Kinaza (p110δ/p85α) mysia, 10 µg
Complex of N-terminal 6His-tagged recombinant mouse p110δ full length & untagged, recombinant, mouse p85α full length.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 124 kDa (p110δ)
Mw 84 kDa (p85α)
producent / nazwa handlowa
Upstate®
numer dostępu NCBI
Opis ogólny
Kompleks N-końcowej rekombinowanej mysiej p110δ pełnej długości znakowanej 6His i nieoznakowanej, rekombinowanej mysiej p85α pełnej długości.
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 μg - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-789M przy zamawianiu rozmiaru 250 μg.
Postać fizyczna
50 mM Tris/HCl pH7,5, 300 mM NaCl, 0,1 mM EGTA, 0,03% Brij-35, 270 mM sacharoza, 0,2 mM PMSF, 1 mM benzamidyna, 0,1% 2-merkaptoetanol. Roztwór zamrożony.
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany