Kluczowe dokumenty
14-721-M
Sigma-Aldrich
EGFR (T790M, L858R) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant human EGFR, amino acids 696-end containing the mutations T790M & L858R, for use in Enzyme Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
linia produktu
Upstate®
aktywność właściwa
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
masa cząsteczkowa
Mw 85.8 kDa
oczyszczone przez
(Glutathione-agarose)
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
nr dostępu
 (FUNCTION: SwissProt: P00533 # Isoform 2/truncated isoform may act as an antagonist. )
NM_005228.3
numer dostępu UniProt
powiązane choroby
arthritis; obesity; osteoporosis; metabolic disorders
Opis ogólny
N-terminal GST-tagged, recombinant human EGFR, amino acids 696end containing the mutations T790M and L858R
Zastosowanie
Research Category
Metabolism
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: EGFR
Target Sub-Family: TK
Opakowanie
Also available in 10 μg size and in bulk
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of 250μM substrate peptide (GGMEDIYFEFMGGKKK)
Opis wartości docelowych
EGFR
Postać fizyczna
Glutathione-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C from date of shipment
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1