Przejdź do
SRP0706
KAT5 (TIP60), aktywny
recombinant
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
70-95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
~88 kDa
2150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
25-35 nmol/min·mg (radiometric)
mol wt
~88 kDa
concentration
0.1 μg/μL
accession no.
NM_006388
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... KAT5(10524)
Application
Przydatny w teście acetylotransferazy.
Biochem/physiol Actions
Rekombinowany ludzki KAT5 o pełnej długości został wyrażony przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf9 przy użyciu N-końcowego znacznika GST. KAT5 lub K (lizyna) acetylotransferaza 5 jest białkiem sygnałowym należącym do rodziny MYST acetylotransferaz histonowych (HAT). KAT5 została pierwotnie wyizolowana jako białko interaktywne z HIV-1 TAT, które odgrywa ważną rolę w regulacji przebudowy chromatyny, transkrypcji i innych procesów jądrowych poprzez acetylację białek histonowych i niehistonowych (1). Białko KAT5 jest acetylazą histonową, która bierze udział w naprawie DNA i apoptozie oraz odgrywa ważną rolę w transdukcji sygnału. KAT5 działa jako kofaktor TAT, który bierze udział w regulacji ekspresji genów HIV. KAT5 jest również współregulatorem czynników transkrypcyjnych, które promują lub hamują nowotworzenie (2).
Preparation Note
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 50 mM NaCl, 10 mM glutationu, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, z 25% glicerolem.
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0721SRP0708SRP0735
description
recombinant
description
PRECISIO® Kinase, recombinant
description
PRECISIO® Kinase, recombinant
description
PRECISIO® Kinase, recombinant
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
concentration
0.1 μg/μL
concentration
0.1 μg/μL
concentration
0.1 μg/μL
concentration
0.05 μg/μL
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
mol wt
~88 kDa
mol wt
~85 kDa
mol wt
~75 kDa
mol wt
~96 kDa
specific activity
25-35 nmol/min·mg (radiometric)
specific activity
50-75 nmol/min·mg (radiometric)
specific activity
40-56 nmol/min·mg (radiometric)
specific activity
2.5-3.5 nmol/min·mg (radiometric)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)