1468500006
Tryptone Azolectin (TAT) Broth
bottle of 190 mL
Synonim(y):
Casein Lecithin Tween Broth, Casein Peptone Lecithin Polysorbate, TAT Broth, Tryptic Soy Lecithin Polysorbate Broth, Tryptic Soya Lecithin Polysorbate Broth
About This Item
Polecane produkty
agency
EP
JP 4.06
USP
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
bottle of 190 mL
pH
7.1±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1