1.46651
Buforowany roztwór peptonu NaCl + 1% Tween® 80
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, Blue screw cap with 3 septa, pack of 6 bottles
Synonim(y):
Buffered NaCl Peptone Solution + 1% Tween® 80
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
Właściwości
closure type Blue screw cap with 3 septa
ready-to-use
opakowanie
pack of 6 bottles
metody
direct inoculation: suitable
microbiological culture: suitable
pojemność butelki
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pH
7.0±0.2
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
komponenty
tween: 1%
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Polysorbate 80 (Tween® 80), jest skuteczny wobec czwartorzędowych związków amoniowych, amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, benzamidyn, chlorheksydyn, dequadyny, alkoholu benzylowego, karbanilidów, alkoholi dichlorbenzylowych, kwasu benzoesowego, kwasu p-hydroksybenzoesowego i jego estrów, fenoli, alkoholi fenyloetylowych i estrów PHB.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z wymogami farmakopei.
- Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu.
- Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, zwiększając tym samym dokładność i znacznie zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1