1.46410
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
2 ×, bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Synonim(y):
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth (2x concentrated), Tryptic Soy Broth double-concentrated, Tryptone Soy Broth
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Postać
liquid
Właściwości
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
skład
, 2 ×
opakowanie
box of 6 bottles
pojemność butelki
250 mL
bottle filling volume
100 mL
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2