Kluczowe dokumenty
1.46268
Millipore
Tryptic Soy Broth +LTH
About This Item
Kod UNSPSC:
41106200
sterylność
sterile; autoclaved
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
ready-to-use
pH
7.3 ( in H2O)
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
przydatność
nonselective for
Zastosowanie
Sterility testing, Microbial examination of non-sterile products
Opakowanie
10 ml in 25 ml tube with yellow cap (100 tubes per box)
Przechowywanie i stabilność
Store at +2°C to +25°C.
Inne uwagi
Customized product – please contact your Sales representative for further information on purchase conditions.