1.44021
Hycon® Contact Slides
D/E (Dey/Engley) Neutralizing Agar, Polysorbate 80, for bacteria, for fungi, γ-irradiated, double packed of 20 units, suitable for surface monitoring
Synonim(y):
Hycon® Contact Slides DE-y, Neutralizing Agar
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
γ-irradiated
Postać
plate (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
skład
Polysorbate 80
opakowanie
double packed of 20 units
producent / nazwa handlowa
HYCON®
pH
7.1 ( in H2O)
mp
>95 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
surface monitoring
kompatybilność
stand alone
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
bacteria
fungi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Powiązane treści
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.