1.44016
Hycon® Contact Slides
Sabouraud Dextrose Agar, Polysorbate 80, Phosphatidycholine, for yeasts, for molds, γ-irradiated, double packed of 20 units, suitable for surface monitoring
Synonim(y):
Hycon® Contact Slides SDX-y, SDX, SDA
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
γ-irradiated
Postać
plate (ready-to-use)
Właściwości
individually wrapped
skład
Phosphatidycholine
Polysorbate 80
opakowanie
double packed of 20 units
producent / nazwa handlowa
HYCON®
pH
6.9 ( in H2O)
mp
>95 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
surface monitoring
kompatybilność
stand alone
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
molds
yeasts
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Powiązane treści
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.