Kluczowe dokumenty
14-378
Sigma-Aldrich
Białko MKK4/SKK1, nieaktywne, 50 g
Unactive, recombinant mouse MKK4, corresponding to amino acids 35-397, fused to an N-terminal GST-tag, for use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
50 μG
2320,00 zł
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
masa cząsteczkowa
Mw 65 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
mouse ... MAP2K4(26398)
Opis ogólny
Rekombinowany mysi MKK4, odpowiadający aminokwasom 35-397, połączony z N-końcowym tagiem GST
Źródło produktu: ekspresja w E. coli
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: MKK4
Target Sub-Family: STE
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of ATF2 substrate
Postać fizyczna
GSH-agarose chromatography
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -20°C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eleanore A Gross et al.
The Journal of biological chemistry, 277(16), 13873-13882 (2002-02-12)
Mitogen-activated protein (MAP) kinase pathways are three-kinase modules that mediate diverse cellular processes and have been highly conserved among eukaryotes. By using a functional complementation screen in yeast, we have identified a human MAP kinase kinase kinase (MAPKKK) that shares
Luis Cedeno-Rosario et al.
The Journal of biological chemistry, 298(8), 102263-102263 (2022-07-18)
Mixed lineage kinase 3 (MLK3) is a serine/threonine mitogen-activated protein kinase kinase kinase that promotes the activation of multiple mitogen-activated protein kinase pathways and is required for invasion and proliferation of ovarian cancer cells. Inhibition of MLK activity causes G2/M