Przejdź do
S166
Saclofen
solid
Synonim(y):
β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzeneethanesulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12ClNO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.71
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Form:
solid
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
0.1 M NaOH: 20 mg/mL
SMILES string
NCC(CS(O)(=O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H12ClNO3S/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-15(12,13)14/h1-4,8H,5-6,11H2,(H,12,13,14)
InChI key
JYLNVJYYQQXNEK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Saclofen has been used to prevent the inhibitory action of oxytocin on capsaicin-induced glutamatergic spontaneous excitatory transmission in rat neurons.[1]
Saclofen has been used as a GABAB receptor antagonist to study the analgesic effect of repeated injections of oxycodone in rats.
Biochem/physiol Actions
Saclofen might possess sympathetic nervous system-dependent anti-inflammatory action.[2]
Saclofen is the sulphonic analog of baclofen and is a selective GABAB receptor antagonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6566M196G154
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
0.1 M NaOH: 20 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, 0.1 M HCl: 1.2 mg/mL, methanol: 1.4 mg/mL, DMSO: 28 mg/mL, 0.1 M NaOH: 9.5 mg/mL
solubility
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
color
white
color
white
color
-
color
off-white
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
mouse ... GABBR1(54393), GABBR2(242425)
rat ... GABBR1(81657), GABBR2(83633)
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
Gene Information
rat ... Grm1(24414)
Gene Information
human ... ADORA1(134), CACNA1A(773), CACNA1B(774), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1E(777), CACNA1F(778), CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), CACNA2D2(9254), CACNA2D3(55799), CACNA2D4(93589), CACNB1(782), CACNB2(783), CACNB3(784), CACNB4(785), CACNG1(786), CACNG2(10369), CACNG3(10368), CACNG4(27092), CACNG5(27091), CACNG6(59285), CACNG7(59284), CACNG8(59283)
rat ... Cacna1a(25398)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)