1.37034
Acetic acid
60%, EMPROVE® EXPERT
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Acetic acid, Essigsäure, Glacial acetic acid
Wybierz wielkość
227,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
227,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Poziom jakości
gęstość pary
2.07 (vs air)
linia produktu
EMPROVE® EXPERT
temp. samozapłonu
800 °F
granice wybuchowości
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
obecność zanieczyszczeń
Aflatoxin free
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
1.37034.9025 // 25L // plastic container
1.37034.9950 // 950L // IBC (plastic)
1.37034.9951 // 950L // IBC (plastic)
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą