Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2730,00 zł |
200 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5720,00 zł |
950 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 24 660,00 zł |
950 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 24 660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
365,00 zł
Quality Segment
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
agency
Ph. Helv.
vapor density
2.07 (vs air)
product line
EMPROVE® EXPERT
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
foreign activity
Aflatoxin
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
1.37047.9025 / 25L / PE container
1.37047.9208 / 200L / PE barrel with dip tube
1.37047.9950 / 950L / IBC (PE)
1.37047.9958 / 950L / IBC (PE)
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia