Kluczowe dokumenty
1290-OP
Millipore
Akrylamid/Bis-akrylamid
OmniPur® Grade, 40% solution, 19:1 ratio, Suitable for DNA and RNA separations and sequencing
About This Item
Kod UNSPSC:
41105319
Poziom jakości
Formularz
solution
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
clear colorless
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Suitable DNA and RNA separations and sequencing. Molecular biology grade. Reconstitute with deionized water to desired final concentration. Premixed solutions offer standard ratios of acrylamide to bis-acrylamide for convenience and safety. The hazard of handling powdered acrylamide is eliminated.
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Peripheral nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabienne C Fiesel et al.
Bio-protocol, 6(19) (2017-06-03)
This protocol describes the in vitro phosphorylation of ubiquitin and Parkin by the kinase PINK1 using recombinant proteins. Both substrates, ubiquitin and Parkin, are phosphorylated at the conserved serine 65 residue (pS65-ubiquitin and pS65-Parkin). The protocol also includes the use