Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Sprawdź dostępność w koszyku | 2330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Albumina, surowica ludzka, 30% roztwór wodny,
biological source
human
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 8468
assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable |
| biological source human | biological source - | biological source - | biological source human |
| assay ≥95% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥95% (cellulose acetate electrophoresis) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form liquid | form solid | form lyophilized solid (Salt-free) | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 12667-50ML | 04055977222081 |
| 12667-50ML-M | 04055977222081 |