Kluczowe dokumenty
1.14831
Supelco
Silver Test
photometric, 0.25-3.00 mg/L (Ag), Spectroquant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
specyficzne anality
silver
zakres pomiaru
0.25-3.00 mg/L (Ag)
metody
photometry: suitable
kompatybilność
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
metoda wykrywania
photometric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Method: photometric 0.25 - 3.00 mg/l Ag Spectroquant®
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany