Kluczowe dokumenty
1.12406
Sigma-Aldrich
Tungsten
fine powder 99+
Synonim(y):
Tungsten
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141747
Numer indeksu EC:
231-143-9
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
3370 °C
gęstość nasypowa
4000 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Particle size (< 20 µm): ≥ 80 %
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials