Kluczowe dokumenty
1.09410
Supelco
ICP Multi element standard solution XXIII
for mass calibration Certipur®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
Poziom jakości
linia produktu
Certipur®
metody
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
gęstość
1.017 g/m3 at 20 °C
format
multi-component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Komentarz do analizy
Ba (barium): 0.5 - 2.0 ng/ml
B (boron): 0.5 - 2.0 ng/ml
Co (cobalt): 0.5 - 2.0 ng/ml
Fe (iron): 0.5 - 2.0 ng/ml
Ga (Gallium): 0.5 - 2.0 ng/ml
In (Indium): 0.5 - 2.0 ng/ml
K (potassium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Li (Lithium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Lu (Lutetium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Na (sodium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Rh (Rhodium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Sc (Scandium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Tl (Thallium): 0.5 - 2.0 ng/ml
U (Uranium): 0.5 - 2.0 ng/ml
y (Yttrium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Informacje prawne
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1