Przejdź do
1.05178
Bulion TBG, zmodyfikowany
Tetrathionate brilliant-green bile enrichment broth for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7 (63 g/L in H2O, suspension)
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Salmonella spp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
080691.104051.09205
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
powder
form
granular
form
granular
suitability
Salmonella spp.
suitability
selective for enterovirulent E. coli (EEC) O157:H7
suitability
Enterococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., bacteria
suitability
Escherichia coli (O157:H7 ), selective for Escherichia coli (EHEC), urea-degrading bacteria
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
cosmetics
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Wygląd (klarowność): mętny z osadem
Wygląd (kolor): zielony
Inokulum na podłożu referencyjnym (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): 10 - 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 1E+04
Odniesienie: Tryptic soy agar
Wzbogacenie z mieszanego inokulum po 24 godzinach (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 95 %
Wzbogacenie z mieszanego inokulum po 24 godzinach (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 5 %
Wzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): zahamowany
Inkubacja: 24 godz.; 35 °C; warunki tlenowe.
Wykrywanie na agarze z brolacyną.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105178050004022536581088
Questions
  1. Tetrathionate Brilliant-green Bile enrichment broth, catalog # 105178. Can you send me a components list of this product. I was looking specifically if it contains Ox Bile. Thanks for your help.
    1 answer
    1. When prepared according to instructions, the Ox Bile concentration will be 8.5 g/L.
      Please see the link below to review the product datasheet, which includes the complete formulation on page 1:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/312/639/tn7413en-ms.pdf