Przejdź do
1.10405
GranuCult® plus zmodyfikowana baza Letheen-Broth Base
GranuCult® plus, according to ISO 18415:2017, ISO (21149:2017), ISO (21150:2015), granular, for bacteria, pkg of 500 g
Synonim(y):
Broth Letheen, Zmodyfikowany bulion Letheen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Agency:
ISO (21149:2017), ISO (21150:2015), according to ISO 18415:2017
Ph:
7.0-7.4 (25 °C, 37.8 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Enterococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., bacteria
Application(s):
cosmetics
microbiology
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
ISO (21149:2017), ISO (21150:2015), according to ISO 18415:2017
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 37.8 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
37.8 g/L
application(s)
cosmetics
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., bacteria
General description
GranuCult® plus zmodyfikowana baza Letheen-Broth Base jest wysoce odżywcza, zawiera lecytynę i Tween® 80 neutralizujące czwartorzędowe związki amoniowe. Ekstrakt wołowy i trypton dostarczają azotu, węgla, siarki i innych niezbędnych czynników wzrostu. Źródłem energii jest glukoza. Podłoża te są modyfikacjami formuł AOAC. Letheen Broth Base służy do oznaczania współczynnika fenolowego związków czwartorzędowych.
Application
GranuCult® plus zmodyfikowana baza Letheen-Broth Base to unikalny preparat do określania aktywności bakteryjnej czwartorzędowych związków amoniowych.
Features and Benefits
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczne i zrównoważone dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (klarowność): mętny
Wygląd (kolor): brązowy
Wartość pH (25 °C): 7.0 - 7.4
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): dobry do bardzo dobrego
Inkubacja: 24 do 48 godz.35 °C; tlenowe.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.10404701531.05178
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
GranuCult®
application(s)
cosmetics
microbiology
application(s)
cosmetics
microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
Enterococcus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Escherichia coli, bacteria, Salmonella spp.
suitability
Enterococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., bacteria
suitability
selective for Salmonella spp., selective for Shigella spp.
suitability
Salmonella spp.
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
agency
ISO (21149:2017), according to ISO 18415:2017, ISO (21150:2015)
agency
according to FDA-BAM
agency
-
agency
-
form
granular
form
granular
form
powder
form
medium granules (dehydrated (DCM))
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3