Przejdź do
1.04507
mio-inozytol
for biochemistry
Synonim(y):
Heksahydroksycykloheksan, cykloheksanoheksol, mezo-inozytol, mio-inozytol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
232,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
201-781-2
NACRES:
NA.79
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
225-227 °C
solubility
143 g/L
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC1C(C(C(C(C1O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0472857570PHR1351
Inositol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1351
Inositol
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
Quality Level
300
solubility
143 g/L
solubility
143 g/L
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
mp
225-227 °C
mp
225-227 °C
mp
222-227 °C (lit.)
mp
222-227 °C (lit.)
Analysis Note
Oznaczenie (HPLC, obliczone dla substancji bezwodnej): ≥ 99 %
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Zakres temperatur topnienia (dolna wartość): ≥ 224 °C
Zakres temperatur topnienia (górna wartość): ≤ 227 °C
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Woda: ≤ 0,5 %
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
51573-100MG04061832500164
W279609-1KG-K04061837807046
W279609-5KG-K04061837516788
W279609-SAMPLE-K04061837807053
W279609-100G-K04061837807039
O4008-25G04061834227854
W279617-100G-K04061838181114
W279617-SAMPLE-K04061838192172
W279617-1KG-K04061837516795
104507005004022536052526
104507025004022536052533