Przejdź do
1.04728
mio-inozytol
suitable for microbiology
Synonim(y):
Heksahydroksycykloheksan, cykloheksanoheksol, mezo-inozytol, mio-inozytol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
443,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
201-781-2
NACRES:
NA.74
MDL number:
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
225-227 °C
solubility
143 g/L
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC1C(C(C(C(C1O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (HPLC): ≥ 99 %
Tożsamość (IR): odpowiada
Zakres temperatur topnienia (dolna wartość): ≥ 224 °C
Zakres temperatur topnienia (górna wartość): ≤ 227 °C
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
Woda: ≤ 0,5 %
Przydatność mikrobiologiczna: odpowiada
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
57570104507104731
myo-Inositol EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF, FCC
SAFC
104731
myo-Inositol
description
suitable for microbiology
description
suitable for microbiology, ≥99.0%
description
for biochemistry
description
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF, FCC
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
solubility
143 g/L
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
143 g/L
solubility
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mio-inozytol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)