Przejdź do
1.04095
Glycerol
suitable for fluorescence
Synonim(y):
1,2,3-Propanetriol, Glycerin, Glycerol, Protol, Trihydroxylpropane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116130
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
autoignition temp.
400 °C
expl. lim.
2.6-11.3 % V)
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(histology)
pH range
5.5-8.0 ( in water)
bp
290 °C/1013 hPa (Decomposition)
transition temp
flash point 199 °C
density
1.261 g/cm3 at 20 °C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4750-OP8.187091.04057
Glycerol (vegetable origin) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04057
Glycerol
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
liquid
form
viscous liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
density
1.261 g/cm3 at 20 °C
density
1.25 g/mL (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
General description
Glycerol - for fluorescence microscopy is used as a mounting medium for stained histology specimens (e.g. toluidine blue stain, Cat. 104172 ). It is primarily designed to preserve the fluorescence of durable specimens for future diagnosis. 100 ml are sufficient for approx. 200 - 300 applications. The mounting agent is an IVD registered product and CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes.
For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
  • Refractive index (20 °C) 1.472 - 1.474
  • Fluorescence (at 365 nm as quinine) < 100 ppb
  • Fluorescence (at 313 nm as quinine) < 100 ppb
  • Fluorescence (at 254 nm as quinine) < 100 ppb
  • Purity (20°C) > 99.5 %
  • Density 1.26 g/cm3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104095025004022536047768