Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 576,00 zł |
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
576,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (calc. on anhydr. substance, GC)
form
liquid
autoignition temp.
698 °F
potency
12600 mg/kg LD50, oral (Rat), >18700 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.6-11.3 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
electrophoresis: suitable
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
transition temp
flash point 199 °C
density
1.25 g/mL (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20/4): 1.259 - 1.263 g/cm³
Water: ≤ 0.5 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous for synthesis | description tested according to Ph. Eur., anhydrous | description BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC) | description anhydrous (vegetable), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, ACS, USP |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable |
| grade synthesis grade | grade - | grade - | grade ACS reagent |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 500 |
| assay ≥99% (calc. on anhydr. substance, GC) | assay - | assay ≥99% (GC) | assay ≤98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric), ≥99.5% (calculated on anhydrous substance, GC) |
| form liquid | form liquid | form viscous liquid | form liquid |
| vapor pressure <1 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <1 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <1 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <1 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?