Wybierz wielkość
486,00 zł
486,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
form
solid
potency
>7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
10 g/L
bulk density
100‑200 kg/m3
storage temp.
2-8°C
Quality Level
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder |
| pH 6.5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| solubility 10 g/L | solubility H2O: soluble 0.1 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility H2O: soluble 1.0 mg/mL |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| potency >7500 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
α-Amylaza (skrobia; pH 6,0; 25 °C): około 100
β-Amylaza (skrobia, pH 4,8; 25 °C): około 100
Uwaga: Wykrywalna sulfataza i fosfataza. Nadaje się do oznaczania tiaminy (wit. B1) w żywności.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c