MABD168
Anti-WNT1 Antibody, clone 10C8
ascites fluid, clone 10C8, from mouse
Synonim(y):
Proto-oncogene Wnt-1, Proto-oncogene Int-1 homolog
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10C8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WNT1(7471)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected WNT1 in human adrenal tissue.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected WNT1 in HeLa cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected WNT1 in NIH/3T3, 3T3L1, and HeLa cell lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
NIH/3T3, 3T3L1, and HeLa cell lysates