07-1781
Przeciwciało anty-RAD50
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
RAD50 (S. cerevisiae) homolog, RAD50 homolog, RAD50 homolog (S. cerevisiae)
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD50(10111)
mouse ... Rad50(19360)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała zostało użyte do wykrycia RAD50 na komórkach HeLa i A431.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Czynniki transkrypcyjne
Jakość
A 1:500 dilution of this antibody was used to detect RAD50 on human spleen lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Aby odtworzyć przeciwciało, odwiruj je z umiarkowaną prędkością (5000 obr./min) przez 5 minut. Ostrożnie usunąć roztwór buforowy siarczanu amonu/PBS i wyrzucić; 10 μl pozostałego roztworu siarczanu amonu nie wpłynie na ponowne zawieszenie przeciwciała. Nie dopuścić do wyschnięcia osadu białka, ponieważ może dojść do poważnej utraty reaktywności przeciwciała. Ponownie zawiesić osad przeciwciał w 100L standardowym PBS lub TBS (pH 7,3-7,5). NIE WIROWAĆ. Wymieszać przez delikatne mieszanie szeroką końcówką pipety lub delikatne stukanie palcem. Przed użyciem pozostawić wytrącone przeciwciało do uwodnienia na 1 godzinę w temperaturze 4-25°C. Małe cząstki wytrąconego przeciwciała, które nie ulegają ponownemu zawieszeniu, są normalne. Fiolki są przepełnione, aby zrekompensować wszelkie straty.
Komentarz do analizy
Lizat ludzkiej śledziony.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2