07-1594
Anti-Phospho-Dnmt1(Ser714) Antibody
from rabbit
Synonim(y):
CXXC finger protein 9, CXXC-type zinc finger protein 9, DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1, DNA MTase HsaI, DNA methyltransferase 1, DNA methyltransferase HsaI
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer714)
informacje o genach
human ... DNMT1(1786)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA (1:1000).
Dot blotting:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be specific for the phospho-Ser714 immunogen peptide, but not the unphosphorylated peptide, by dot blotting (1:500).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Jakość
1:250 dilution of this antibody detected Dnmt1 on 10 µg HeLa nuclear extract
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HeLa nuclear extract or EGF-treated whole HeLa cell extract.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2