07-1490-M
Anti-Calcineurin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mammals
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP3CA(5530)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation: 3 μL per reaction of a previous lot of this antibody was used in Immunoprecipitation.
Optimal working dilutions must be determined by end user
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Jakość
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected PP2B B on 10 μg of PC3 lysates.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerolcontaining solutions to become frozen during storage. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerolcontaining solutions to become frozen during storage.
Komentarz do analizy
PC3 cell lysate
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1