Przejdź do
1140597
USP
Związek B związany z klopidogrelem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(RS)-Methyl (2-chlorophenyl)-4,5-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(7H)-acetate hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16ClNO2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.28
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
7720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
clopidogrel
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C(OC)C(N1CCC(C=CS2)=C2C1)C3=CC=CC=C3Cl.Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.ClH/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-11-7-9-21-14(11)10-18;/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;1H
InChI key
SYAKRIYLSOOCKW-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny B związku związanego z klopidogrelem USP do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach.
Stosowany również do przygotowania wzorca, zapasu odpowiedniego dla systemu i roztworu odpowiedniego dla systemu podczas oznaczania i analizy zanieczyszczeń wodorosiarczanu klopidogrelu i tabletek klopidogrelu za pomocą chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorem UV.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1140586PHR19901A01860
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
API family
clopidogrel
API family
clopidogrel
API family
clopidogrel
API family
clopidogrel
agency
USP
agency
USP
agency
traceable to USP 1140586, traceable to Ph. Eur. Y0001335
agency
USP
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)