Przejdź do
07-068-I
Przeciwciało przeciwko jednostce katalitycznej kalcyneuryny A/PP2B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Podjednostka katalityczna beta fosfatazy serynowo-treoninowo-białkowej 2B, podjednostka katalityczna CAM-PRP, podjednostka beta kalcyneuryny A zależna od kalmoduliny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki08 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
3
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP3CA(5530)
mouse ... Ppp3Ca(19055)
rat ... Ppp3Ca(24674)
General description
Kalcyneuryna/PP2B Aβ, znana również jako izoforma beta podjednostki katalitycznej 2B fosfatazy serynowo-treoninowej i kodowana przez gen PPP3CB/CALNA2/CALNB/CNA2, jest zależną od wapnia, stymulowaną kalmoduliną podjednostką katalityczną fosfatazy białkowej o krytycznym znaczeniu dla funkcji kalcyneuryny, ważnej fosfatazy regulującej odpowiedzi immunologiczne, takie jak aktywacja komórek T i odpowiedź immunologiczna komórek T. Kalcyneuryna jest heterodimerycznym białkiem składającym się z podjednostki katalitycznej kalcyneuryny A, która zawiera dinuklearne centrum metalu w miejscu aktywnym, oraz ściśle związanej, mirystoilowanej podjednostki wiążącej Ca(2+), kalcyneuryny B. Kalcyneuryna/PP2B Aβ jest izoformą beta katalitycznego miejsca aktywnego podjednostki A kalcyneuryny. Kalcyneuryna odgrywa również kluczową rolę w kaskadach transdukcji sygnału w wielu innych komórkach odpornościowych, a także komórkach nieimmunologicznych, takich jak miocyty i neurony.
~57 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: W pobliżu C-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający jednostce katalitycznej szczurzej kalcyneuryny A/PP2B w pobliżu C-końca.
Application
Analiza immunoprecypitacji: 5 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało jednostkę katalityczną kalcyneuryny A/PP2B w 500 µg lizatu tkanki mózgowej myszy.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Hormony metaboliczne i receptory
To przeciwciało przeciwko jednostce katalitycznej kalcyneuryny A/PP2B zostało zatwierdzone do stosowania w Western blotting i IP do wykrywania jednostki katalitycznej kalcyneuryny A/PP2B.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Calcineurin A/PP2B catalytic unit in 10 µg of human brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 07-068
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)