Kluczowe dokumenty
07-1485
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-JAK1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Kinaza Janus 1
Wybierz wielkość
100 μG
1420,00 zł
1420,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 marca 2026Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1420,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 marca 2026Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAK1(3716)
Opis ogólny
JAK są niereceptorowymi kinazami tyrozynowymi, które łączą się z receptorami cytokin i są aktywowane przez cytokiny. Regulują one spektrum funkcji komórkowych za aktywowanymi receptorami cytokin w układzie limfo-hematopoetycznym. Kinazy JAK (JAK1, JAK2, JAK3, Tyk2) mają domenę kinazy i drugą, pseudokinazową domenę, która nie jest aktywna enzymatycznie. Głównymi efektorami JAK są STAT (Signal Transducers and Activators of Transcription), które są bezpośrednimi aktywatorami transkrypcji, ale JAK sygnalizują również szlak Ras-MAP Kinase, a poprzez Tec, szlak PI3 Kinase. Bodźce immunologiczne, takie jak interferony i cytokiny, indukują rekrutację czynników transkrypcyjnych STAT do JAK2 związanego z receptorem cytokin. JAK2 następnie fosforyluje proksymalne czynniki transkrypcyjne STAT, które następnie dimeryzują i przemieszczają się do jądra, gdzie wiążą DNA. Kanoniczny szlak JAK/Stat jest integralną częścią utrzymania prawidłowego układu odpornościowego poprzez stymulowanie proliferacji, różnicowania, przeżycia i odporności gospodarza na patogeny. Zmiana sygnalizacji JAK/Stat w celu zmniejszenia indukowanych cytokinami odpowiedzi prozapalnych stanowi atrakcyjny cel dla terapii przeciwzapalnych. W domenie kinazy JAK2 znajduje się region, który ma znaczną homologię sekwencji z regionem regulatorowym receptora insuliny. Spośród wielu miejsc, tyrozyny 1007 i 1008 (Tyr1007/1008) są miejscami trans- lub autofosforylacji w reakcjach kinazowych in vivo i in vitro. JAK2 jest wymagany do sygnalizacji przez inny podzbiór receptorów cytokin, podczas gdy JAK1 jest niezbędny do sygnalizacji z receptorów IL-2, IL-6 i interferonu. JAK3 jest wymagany do sygnalizacji przez receptory cytokin, które mają wspólny łańcuch .
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 1123-1141 ludzkiego JAK1 (CQPSNRTSFQNLIEGFEALLK)
Zastosowanie
Wykrywaj JAK1 przy użyciu tego przeciwciała anty-JAK1 zatwierdzonego do stosowania w WB.
Jakość
Routinely evaluated by Western Blot on PC12 lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected JAK1 on 10 μg of PC12 lysates.
Opis wartości docelowych
130 kDa
Powiązanie
Zastępuje: AB3894
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w 0,02 M fosforanie z 0,15 M NaCl, pH 7,6 i 0,1% azydkiem sodu jako środkiem konserwującym.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2