06-727
Przeciwciało anty-FcεRI, podjednostka γ
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Podjednostka gamma receptora epsilon immunoglobuliny o wysokim powinowactwie, Fc-epsilon RI-gamma, łańcuch gamma receptora Fc, FcR gamma, podjednostka gamma receptora Fc IgE
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCER1A(2205)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Zapalenie i immunologia
Immunoglobuliny i immunologia
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5-2 μg/mL of this antibody detected FcεRI, γ-subunit in RIPA lysate of RBL cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Lizat komórek RBL
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1