Merck
06-1297
Przeciwciało anty-U1-70K
from rabbit
Synonim(y):
mała rybonukleoproteina jądrowa 70 kDa (U1), mała rybonukleoproteina jądrowa U1 70 kDa, mała rybonukleoproteina jądrowa 70 kDa (antygen RNP), U1 snRNP 70 kDa
Wybierz wielkość
100 μG
1610,00 zł
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki31 marca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... SNRNP70(6625)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
05-158805-152104-1469
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
polyclonal
clone
9C4.1, monoclonal
clone
4B10, monoclonal
clone
9H10, monoclonal
UniProt accession no.
P08621
UniProt accession no.
P08621
UniProt accession no.
P09651
UniProt accession no.
P09651
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
General description
Mała rybonukleoproteina jądrowa U1 70 kDa (U1-70K) jest jednym z trzech specyficznych białek występujących w rdzeniu U1 snRNP, który obejmuje co najmniej siedem białek rdzeniowych występujących we wszystkich U snRNP i trzy specyficzne białka; U1-70K, U1-A i U1-C. U1-70K bierze udział w pośredniczeniu w splicingu pre-mRNA poprzez wiązanie regionu pętli I U1-snRNA z jego domeną wiążącą RPM (motyw rozpoznawania RNA). Oprócz domeny wiążącej RNA, U1-70K zawiera również dwa regiony bogate w argininę, zaakcentowane resztami kwaśnymi lub serynowymi, które uważa się za pełniące funkcje transaktywujące. Alternatywny splicing skutkuje 4 znanymi izoformami. Skrócone formy U1-70K nie są w stanie wiązać RNA.
Obliczony 51 kDa Obserwowany ~57 kDa
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające C-końcowej domenie ludzkiego U1-70K.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Wykazano, że 1:500 reprezentatywnej partii tego przeciwciała wykrywa U1-70K w komórkach NIH/3T3, A431 i HeLa.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Przeciwciało anty-U1-70K jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania U1-70K, znanego również jako mała rybonukleoproteina jądrowa 70kDa (U1) i zostało zatwierdzone w WB, ICC.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje U1-70K.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HepG2
Evaluated by Western Blot in HepG2 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected U1-70K on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mithun Mitra et al.
Genome biology, 19(1), 176-176 (2018-10-27)
In response to a wound, fibroblasts are activated to migrate toward the wound, to proliferate and to contribute to the wound healing process. We hypothesize that changes in pre-mRNA processing occurring as fibroblasts enter the proliferative cell cycle are also