06-1082-I
Anti-IL-27A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Interleukin-27 subunit alpha, IL-27 subunit alpha, IL-27-A, IL27-A, Interleukin-30, p28, IL-27A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL27(246778)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody from a representative lot detected IL-27A in 1X10E6 staph enterotoxin B treated human peripheral blood mononuclear cells.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected IL-27A in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1