Kluczowe dokumenty
05-986
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-JNK2
Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anty-JNK-55, Anty-JNK2, Anty-JNK2A, Anty-JNK2ALPHA, Anty-JNK2B, Anty-JNK2BETA, Anty-PRKM9, Anty-SAPK, Anty-SAPK1a, Anty-p54a, Anty-p54aSAPK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK9(5601)
Specyficzność
Człowiek, mysz i szczur
Immunogen
Rekombinowane ludzkie białko JNK2
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
Wykrywaj JNK2 za pomocą tego przeciwciała anty-JNK2 zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i WB.
Jakość
Routinely evaluated by immunoblot.
Opis wartości docelowych
46 i/lub 54 kDa
Postać fizyczna
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shin-Ichiro Hagiwara et al.
PloS one, 13(9), e0203704-e0203704 (2018-09-08)
Functional gastrointestinal disorders (FGIDs) are characterized by dysregulated gut-brain interactions. Emerging evidence shows that low-grade mucosal inflammation and immune activation contribute to FGIDs, including functional dyspepsia (FD). Stress plays an important role in the onset of FD symptoms. In human
S Gupta et al.
The EMBO journal, 15(11), 2760-2770 (1996-06-03)
The JNK protein kinase is a member of the MAP kinase group that is activated in response to dual phosphorylation on threonine and tyrosine. Ten JNK isoforms were identified in human brain by molecular cloning. These protein kinases correspond to
S Gupta et al.
Science (New York, N.Y.), 267(5196), 389-393 (1995-01-20)
Treatment of cells with pro-inflammatory cytokines or ultraviolet radiation causes activation of the c-Jun NH2-terminal protein kinase (JNK). Activating transcription factor-2 (ATF2) was found to be a target of the JNK signal transduction pathway. ATF2 was phosphorylated by JNK on