Przejdź do
MAK557
Zestaw do oznaczania melaniny
sufficient for 100 fluorometric tests
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116104
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
dermatological diseases; immunological diseases; neurological disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Melanina, biologiczny pigment występujący w różnych układach biologicznych, wykazuje szereg właściwości fizjologicznych. Jest powszechnie znana ze swojej zdolności do wpływania na ogólny stan zdrowia poprzez działanie fotoprotekcyjne i immunologiczne. Ponadto melanina ma działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne, immunomodulujące, promieniochronne, wątrobowe, żołądkowo-jelitowe, neurologiczne i hipoglikemiczne. Zestaw Melanin Assay Kit wykorzystuje substrat, który generuje fluorescencyjny produkt w reakcji z melaninami. Intensywność fluorescencji jest proporcjonalna do ilości melaniny w próbce.
Application
Zestaw Melanin Assay Kit zapewnia prostą i skuteczną metodę pomiaru zawartości melaniny w komórkach i innych próbkach biologicznych.
Biochem/physiol Actions
The Melanin Assay Kit uses a substrate that generates a fluorescent product upon reaction with melanins. The fluorescence intensity, measured at λEx/λEm = 470/550 nm with cutoffat 515 nm, is proportional to the amount of melanin in a sample. The limit of detection is 10 μg/mL.
pictograms
Flame over circleCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)