Merck
05-883
Przeciwciało anty-tPA (tkankowy aktywator plazminogenu), klon GMA-043
clone GMA-043, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anty-BAT-PA, Anty-DSPA-5
Wybierz wielkość
100 μG
2440,00 zł
2440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 stycznia 2026Szczegóły
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GMA-043, monoclonal
Application:
ELISA
western blot
Species reactivity:
human
Citations:
8
Technique(s):
ELISA: suitable
western blot: suitable
Uniprot accession no.:
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-tPA (tkankowy aktywator plazminogenu), klon GMA-043, clone GMA-043, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
GMA-043, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... PLAT(5327)
mouse ... Plat(18791)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
05-86205-88105-860
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
GMA-043, monoclonal
clone
GMA-013, monoclonal
clone
GMA-320, monoclonal
clone
GMA-900, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
P00750
UniProt accession no.
P00747
UniProt accession no.
P13726
UniProt accession no.
P04004
Application
Kategoria badawcza
Metabolizm
Podkategoria badawcza
Enzymy i biochemia
Wykryj tPA (tkankowy aktywator plazminogenu) za pomocą tego przeciwciała anty-tPA (tkankowy aktywator plazminogenu), klon GMA-043 zatwierdzony do stosowania w testach ELISA i WB.
Biochem/physiol Actions
tPA
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
General description
Pan 63kDa
Immunogen
Oczyszczony ludzki tkankowy aktywator plazminogenu (tPA)
Physical form
100 µg białka G oczyszczonej mysiej IgG1 liofilizowanej z 10 mM NaH2PO4, 0,15 M NaCl, 1,0% mannitolu, pH 7,4.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
stabilność 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on human tPA
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liudi Yao et al.
The Journal of biological chemistry, 297(3), 101096-101096 (2021-08-22)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is the prototypic progressive fibrotic lung disease with a median survival of 2 to 4 years. Injury to and/or dysfunction of the alveolar epithelium is strongly implicated in IPF disease initiation, but the factors that determine whether
Stella E Tsirka
Biochemical Society transactions, 30(2), 222-225 (2002-05-25)
The tissue plasminogen activator (tPA)/plasmin proteolytic system has been implicated in both physiological and pathological processes in the mammalian brain. The physiological roles include facilitating neurite outgrowth and pathfinding. The pathological role involves mediating a critical step in the progression
Tissue-type plasminogen activator: characteristics, applications and production technology.
Rouf, S A, et al.
Biotechnology Advances, 14, 239-266 (1996)
Liudi Yao et al.
Cell death and differentiation, 26(5), 943-957 (2018-07-28)
The contribution of epithelial-mesenchymal transition (EMT) to human lung fibrogenesis is controversial. Here we provide evidence that ZEB1-mediated EMT in human alveolar epithelial type II (ATII) cells contributes to the development of lung fibrosis by paracrine signalling to underlying fibroblasts.
Falgun Shah et al.
Cell chemical biology, 24(7), 858-869 (2017-07-04)
Cutaneous reactions represent one of the most common adverse drug effects observed in clinical trials leading to substantial compound attrition. Three negative allosteric modulators (NAMs) of metabotropic glutamate receptors (mGluRs), which represent an important target for neurological diseases, developed by