05-516-AF647
Przeciwciało anty-Ras, klon RAS10, koniugat Alexa ™ 647
clone RAS10, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonim(y):
GTPaza HRas, c-H-ras, H-Ras-1, Ha-Ras, p21ras, transformujące białko p21, GTPaza KRas, c-K-ras, c-Ki-ras, K-Ras 2, Ki-Ras, GTPaza NRas, transformujące białko N-Ras
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 647
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RAS10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HRAS(3265) , KRAS(3845) , NRAS(4893)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Klon Ras10 jest również dostępny w postaci niesprzężonej, a także w postaci sprzężonej z FITC i Alexa Fluor™ 555 (nr kat. 05-516, FCMAB148F, 05-516-AF555) do zastosowań ELISA, cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunohistochemii, immunoprecypitacji i Western blotting.
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Ras immunoreactivity in A431 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2