Merck
16-230
Przeciwciało przeciw beta-tubulinie, klon AA2, koniugat Alexa Fluor 488
clone AA2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-M40, Anti-OK/SW-cl.56, Anty-CCDCBM6, Anty-CCSC1, Anty-TUBB1, Anty-TUBB5
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
AA2, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IF, WB
Citations:
12
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AA2, monoclonal
species reactivity
human, rat, bovine, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
50kDa
Immunogen
Oczyszczona bydlęca tubulina mózgowa; epitop został zmapowany do aminokwasów 412-430
Application
To przeciwciało przeciw β-tubulinie, klon AA2, koniugat Alexa Fluor 488 jest zatwierdzone do stosowania w FC, IF, WB, IC do wykrywania β-tubuliny.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Biochem/physiol Actions
Izotypy β-tubuliny I, II, III, IVa i IVb
Przewiduje się, że ma szeroką reaktywność krzyżową między gatunkami na podstawie homologii sekwencji.
Physical form
Protein G Purified
Preparation Note
1 rok w temperaturze 4°C od daty wysyłki
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from 3T3/A31, PC-12, Jurkat, or A431 cells
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
16-23004053252516153
EP570200051504065270954145
EP570200048504065270954138