Kluczowe dokumenty
05-1511
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Y14, klon 4C4
clone 4C4, from mouse
Synonim(y):
Wiązanie OVCA1-1, białko 8A z motywem wiążącym RNA, białko 8B z motywem wiążącym RNA, białko 8A z motywem wiążącym RNA, białko Y14 wiążące RNA, rybonukleoproteina RBM8A, rybonukleoproteina RBM8
Wybierz wielkość
100 μG
1500,00 zł
1500,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1500,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBM8A(9939)
Opis ogólny
Y14 (RNA binding motif protein 8A lub RBM8A), białko wiążące RNA, zawiera konserwowany motyw wiążący RNA. Y14 występuje głównie w jądrze, chociaż jest również obecny w cytoplazmie. Jest ono preferencyjnie związane z mRNA wytwarzanymi przez splicing, w tym zarówno z jądrowymi mRNA, jak i nowo eksportowanymi cytoplazmatycznymi mRNA. Uważa się, że białko pozostaje związane ze splicingowanymi mRNA jako znacznik wskazujący, gdzie introny były obecne, łącząc w ten sposób zdarzenia splicingu przed i po mRNA. Wcześniej uważano, że dwa geny kodują to białko, RBM8A i RBM8B; obecnie uważa się, że locus RBM8B jest pseudogenem. Dwa alternatywne kodony startowe skutkują dwiema formami białka, a gen ten wykorzystuje również wiele miejsc poliadenylacji.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje Y14.
Immunogen
Epitop: Nieznany
Oczyszczony ludzki Y14.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło Y14 w komórkach HeLa i NIH/3T3.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w immunoprecypitacji. Kashima, I., et al. (2006). Genes & Dev. 20:355-367.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Białko wiążące RNA (RBP)
Przeciwciało anty-Y14, klon 4C4 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania Y14 znanego również jako białko wiążące OVCA1-1, białko 8A z motywem wiązania RNA, rybonukleoproteina RBM8A i zostało zwalidowane w WB, ICC i IP.
Jakość
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Y14 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
24 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicynę (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying Zhang et al.
Genetics, 200(4), 1133-1148 (2015-06-07)
In higher eukaryotes the accelerated degradation of mRNAs harboring premature termination codons is controlled by nonsense-mediated mRNA decay (NMD), exon junction complex (EJC), and nuclear cap-binding complex (CBC) factors, but the mechanistic basis for this quality-control system and the specific
Sapna Puri et al.
Nature communications, 15(1), 588-588 (2024-01-19)
Despite significant research, mechanisms underlying the failure of islet beta cells that result in type 2 diabetes (T2D) are still under investigation. Here, we report that Sox9, a transcriptional regulator of pancreas development, also functions in mature beta cells. Our