Przejdź do
ST1568
Mysz anty-DEFB4 mAb (4C4)
liquid, clone 4C4, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-defensyna β4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki01 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
4C4, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
3
2180,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4C4, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1-5 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DEFB4A(1673)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko DEFB4.
Rozpoznaje białko DEFB4.
To mysie mAb anty-DEFB4 (4C4) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i immunoblottingu do wykrywania DEFB4.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 24-65 ludzkiego DEFB4, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB1028ST1606AP1170
description
liquid, clone 4C4, Calbiochem®
description
liquid, clone 4E11, Calbiochem®
description
liquid, clone 2E11, Calbiochem®
description
liquid, clone 2C12, Calbiochem®
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
4C4, monoclonal
clone
4E11, monoclonal
clone
2E11, monoclonal
clone
2C12, monoclonal
Gene Information
human ... DEFB4A(1673)
Gene Information
human ... MAP1LC3B(81631)
Gene Information
human ... ABCG1(9619)
Gene Information
human ... PAFAH1B1(5048)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)