05-1100-M
Anti-Sulfotyrosine Antibody, Clone Sulfo-1C-A2
clone Sulfo-1C-A2, Upstate®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Sulfo-1C-A2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, bovine, porcine
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
Opis ogólny
This clone was derived from the antibody described in Kehoe et al., 2006.
Specyficzność
Zastosowanie
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1