Przejdź do
K1140
Kifunensine
solid,film or powder, ≥98%
Synonim(y):
FR 900494, Hexahydro-6R,7S,8aS-trihydroxy-5R-(hydroxymethyl)-imidazo[1,2-a] pyridine-2,3-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.19
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.77
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kifunensine, mannosidase inhibitor
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
film or powder, solid
solubility
water, double-distilled: 50 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
N21[C@H](NC(=O)C2=O)[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O
InChI
1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
InChI key
OIURYJWYVIAOCW-PQMKYFCFSA-N
General description
Kifunensine is an alkaloid compound, isolated from the actinomycete Kitasporia kifunensis.
Application
Kifunensine has been used as an inhibitor of mannosidase I in Jurkat T-cells, human embryonic kidney (HEK293T/17) cells and in mouse embryonic fibroblast cells.
Biochem/physiol Actions
Kifunensine is a selective inhibitor of class I glycoprotein-processing α-mannosidases.
Kifunensine suppresses endoplasmic reticulum-associated degradation (ERAD) via the inhibition of endoplasmic reticulum-associated mannosidase activity. It is also a glycosidase inhibitor for Class I CAZy glycosylhydrolase family 47.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
422500HPA063561EMU051701
description
mannosidase inhibitor
description
A potent alkaloid inhibitor of mannosidase I.
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
targeting mouse Man1a2
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
rabbit
biological source
-
Gene Information
human ... MAN1A1(4121), MAN1A2(10905), MAN1B1(11253), MAN1C1(57134)
mouse ... MAN1A1(17155), MAN1A2(17156), MAN1B1(227619), MAN1C1(230815)
rat ... MAN1A1(294410), MAN1A2(295319), MAN1B1(499751), MAN1C1(362625)
Gene Information
-
Gene Information
human ... MAN1A1(4121)
Gene Information
mouse ... MAN1A2(17156), Man1a2(17156)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid, film or powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)